주요 문서
SY3H3D679B62
Synthonix Corporation
(S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
341.36
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid hydrate
Inchi Code
1S/C16H21NO6.H2O/c1-16(2,3)23-13(18)9-12(14(19)20)17-15(21)22-10-11-7-5-4-6-8-11;/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20);1H2/t12-;/m0./s1
InChI key
UWDOQNWFLPMMLQ-YDALLXLXSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/58766.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/58766.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)