주요 문서
SY3H3D679A6F
Synthonix Corporation
4-(5-Butyl-1,3-dioxan-2-yl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.32
MDL number:
Iupac Name
4-(5-butyl-1,3-dioxan-2-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H19NO2/c1-2-3-4-13-10-17-15(18-11-13)14-7-5-12(9-16)6-8-14/h5-8,13,15H,2-4,10-11H2,1H3
InChI key
ZCZHIMLDHBRGMF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/58342.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58342.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)