주요 문서
SY3H3D678E4B
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-(2,5-difluorobenzoyl)hydrazinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 2-(2,5-difluorobenzoyl)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H14F2N2O3/c1-12(2,3)19-11(18)16-15-10(17)8-6-7(13)4-5-9(8)14/h4-6H,1-3H3,(H,15,17)(H,16,18)
InChI key
PAPCXRVVAHZZHH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/55879.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55879.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)