주요 문서
SY3H3D678D98
Synthonix Corporation
(R)-tert-Butyl 2-(2-hydroxyethyl)morpholine-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (2R)-2-(2-hydroxyethyl)-4-morpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(14)12-5-7-15-9(8-12)4-6-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3/t9-/m1/s1
InChI key
VUDVZUAUPOAVLM-SECBINFHSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/55104.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55104.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)