주요 문서
SY3H3D678905
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-bromobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 2-bromobenzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9(8)12/h4-7H,1-3H3
InChI key
ZELNHJFYEDOWLF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/54664.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54664.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)