주요 문서
SY3H3D6786D9
Synthonix Corporation
2-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(1,3-benzodioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO3.ClH/c11-4-3-10-7-1-2-8-9(5-7)13-6-12-8;/h1-2,5,10-11H,3-4,6H2;1H
InChI key
LMONVTDNVNEAQG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/52125.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52125.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)