주요 문서
SY3H3D677BDA
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF3/c1-5-6(8(10,11)12)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
OYFKTZQGAWXNTI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/47850.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47850.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)