주요 문서
SY3H3D677AD0
Synthonix Corporation
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 2-oxopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-6(10)5-9-7(11)12-8(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,9,11)
InChI key
OZGMUQGCAFEQOX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow liquid or low melting solid
Product Link
https://synthonix.com/47129.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47129.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)