주요 문서
SY3H3D6779FF
Synthonix Corporation
4-Bromo-5-chloro-2-methoxyaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.5
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-2-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrClNO/c1-11-7-2-4(8)5(9)3-6(7)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
QXHFCTQXBMGLQY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light brown to dark brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45874.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45874.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)