주요 문서
SY3H3D677442
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF4O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)13-7(10,11)12/h1-3H
InChI key
KZMHSGBETSENAT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/44253.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44253.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)