주요 문서
SY3H3D6773DC
Synthonix Corporation
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.99
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrF5O/c8-3-1-4(9)6(5(10)2-3)14-7(11,12)13/h1-2H
InChI key
ORHCJZZKAUAZDR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/44011.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44011.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)