주요 문서
SY3H3D677291
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrFN2O2/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)10(11)12/h1-2H,9H2
InChI key
UXLRNUCHBXKRBL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Orange Solid
Product Link
https://synthonix.com/42094.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42094.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)