주요 문서
SY3H3D6771F5
Synthonix Corporation
1-Bromo-5-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
335.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-bromo-5-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFI/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H
InChI key
IKJUIUCZEXVZMB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/41648.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41648.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)