주요 문서
SY3H3D6771F4
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.44
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClF2/c7-3-1-4(9)6(8)5(10)2-3/h1-2H
InChI key
SWELJVAWQMCJLG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Cololess to yellow to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/41647.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41647.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)