주요 문서
SY3H3D676DF8
Synthonix Corporation
2-(tert-Butoxy)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butoxyacetic acid
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-6(2,3)9-4-5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)
InChI key
HQLILHPGWSURBT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid or low-melting solid
Product Link
https://synthonix.com/41556.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41556.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)