주요 문서
SY3H3D676D1F
Synthonix Corporation
2-Bromo-3,5-dichloropyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.87
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-3,5-dichloropyrazine
Inchi Code
1S/C4HBrCl2N2/c5-3-4(7)9-2(6)1-8-3/h1H
InChI key
CCUUKMSFOYYAKB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/40275.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40275.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)