주요 문서
SY3H3D676D11
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-hydrazinopyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-2-hydrazinopyrimidine
Inchi Code
1S/C4H5BrN4/c5-3-1-7-4(9-6)8-2-3/h1-2H,6H2,(H,7,8,9)
InChI key
JUOYVELUZXXEGE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/40147.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40147.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)