주요 문서
SY3H3D6755E3
Synthonix Corporation
2-Acetylhydrazinecarbothioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-acetylhydrazinecarbimidothioic acid
Inchi Code
1S/C3H7N3OS/c1-2(7)5-6-3(4)8/h1H3,(H,5,7)(H3,4,6,8)
InChI key
NSIMQTOXNOFWBP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/39876.html
픽토그램
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/39876.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)