주요 문서
SY3H3249FB1D
Synthonix Corporation
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane, hemioxalate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
320.43
MDL number:
Iupac Name
2-thia-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Inchi Code
1S/2C5H9NS.C2H2O4/c2*1-5(2-6-1)3-7-4-5;3-1(4)2(5)6/h2*6H,1-4H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
IUOHIXFWUIKFFT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/6696.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)