주요 문서
SY3H3249F605
Synthonix Corporation
(1,1-Dimethylethyl)[(5-iodopentyl)oxy]dimethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
328.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl[(5-iodopentyl)oxy]dimethylsilane
Inchi Code
1S/C11H25IOSi/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-8-6-7-9-12/h6-10H2,1-5H3
InChI key
BLWAIPMPRTUOSB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/8485.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/8485.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)