주요 문서
SY3H3249F596
Synthonix Corporation
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.88
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,5-dibromo-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Br2FN/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
InChI key
OSYVBIHAXJHEJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/38481.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38481.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)