주요 문서
SY3H3249F34E
Synthonix Corporation
(2R)-2,6-bis[(tert-butoxycarbonyl)amino]hexanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
346.42
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2R)-2,6-bis[(tert-butoxycarbonyl)amino]hexanoic acid
Inchi Code
1S/C16H30N2O6/c1-15(2,3)23-13(21)17-10-8-7-9-11(12(19)20)18-14(22)24-16(4,5)6/h11H,7-10H2,1-6H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,20)/t11-/m1/s1
InChI key
FBVSXKMMQOZUNU-LLVKDONJSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/38967.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38967.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)