주요 문서
SY3H3249F131
Synthonix Corporation
3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3Cl2N3O2/c6-2-3(7)10-4(8)1(9-2)5(11)12/h(H2,8,10)(H,11,12)
InChI key
UFOUSHWZVOIJKK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/39058.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39058.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)