주요 문서
SY3H315B0F1F
Synthonix Corporation
1-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(6-bromo-2-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-5,10H,1H3
InChI key
WOLKOZYBCJFJCM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/37443.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37443.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)