주요 문서
SY3H315B0E53
Synthonix Corporation
1-(4-(Bromomethyl)phenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-[4-(bromomethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
HARITLZHGNEHDS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or off white to yellow-brown solid
Product Link
https://synthonix.com/36669.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36669.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)