주요 문서
SY3H30324DB6
Synthonix Corporation
Tributyl(2-methoxyethynyl)stannane tech grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
345.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tributyl(methoxyethynyl)stannane
Inchi Code
1S/3C4H9.C3H3O.Sn/c4*1-3-4-2;/h3*1,3-4H2,2H3;2H3;
InChI key
YSJYWUMTKCDPSN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
50-60%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/9921.html
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9921.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)