주요 문서
SY3H30324D92
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-(cyclopropylmethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-bromo-2-(cyclopropylmethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-3-1-2-4-10(9)12-7-8-5-6-8/h1-4,8H,5-7H2
InChI key
IIXPTSUWKTZRRW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5006.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/5006.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)