주요 문서
SY3786986572
Synthonix Corporation
bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-diamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c8-6-1-2-7(9,5-6)4-3-6;;/h1-5,8-9H2;2*1H
InChI key
GUDLRYJIDRCXEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27518.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)