주요 문서
SY3786986281
Synthonix Corporation
exo-8-Boc-3-cyano-8-azabicyclo[3.2.1]octane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (1R,3r,5S)-3-cyano-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-10-4-5-11(15)7-9(6-10)8-14/h9-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,11-
InChI key
UVURMTGIVKSLEM-JGPRNRPPSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/8122.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/8122.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)