주요 문서
SY3514242005
Synthonix Corporation
6-Bromo-5-chloro-2-pyridinamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.46
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-5-chloro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2/c6-5-3(7)1-2-4(8)9-5/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
YRNODZRPIGNGMY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29470.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/29470.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)