주요 문서
SY3514241962
Synthonix Corporation
2-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
119.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N.ClH/c1-2-6-5-3-4(1)5;/h4-6H,1-3H2;1H
InChI key
GVKIWNRVZPBLKT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25593.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25593.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)