주요 문서
SY3465085137
Synthonix Corporation
3-(prop-2-en-1-yl)azetidine; trifluoroacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-allylazetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H11N.C2HF3O2/c1-2-3-6-4-7-5-6;3-2(4,5)1(6)7/h2,6-7H,1,3-5H2;(H,6,7)
InChI key
VQWLDBPVYSBGKF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/20750.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20750.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)