주요 문서
SY3465084520
Synthonix Corporation
4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-chloro-7-methoxy-6-quinazolinyl acetate
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O3/c1-6(15)17-10-3-7-8(4-9(10)16-2)13-5-14-11(7)12/h3-5H,1-2H3
InChI key
VWBHHSJRPOSFGG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/22519.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22519.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)