주요 문서
SY3465084288
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c1-8(2,3)14-7(13)12-10-4-9(11,5-10)6-10/h4-6,11H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
WDWZFRPJPZEOBM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/21366.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/21366.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)