주요 문서
SY3465083996
Synthonix Corporation
trans-3-amino-1-boc-4-hydroxypiperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.74
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (3S,4S)-3-amino-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O3.ClH/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-4-8(13)7(11)6-12;/h7-8,13H,4-6,11H2,1-3H3;1H/t7-,8-;/m0./s1
InChI key
LBNDPMQUQHWZIB-WSZWBAFRSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20774.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20774.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)