주요 문서
SY3432450455
Synthonix Corporation
exo-8-Oxabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1R,3s,5S)-8-oxabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c8-5-3-6-1-2-7(4-5)9-6/h5-8H,1-4H2/t5-,6-,7+
InChI key
CSGTZGMKSPXFEQ-POBXSPIYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/13633.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13633.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)