주요 문서
SY3432449664
Synthonix Corporation
6-Boc-2-chloro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.7
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H14ClN3O2/c1-11(2,3)17-10(16)15-5-7-4-13-9(12)14-8(7)6-15/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI key
GMGOBQAMJNTCPN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14860.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14860.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)