주요 문서
SY3432448424
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(difluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2/c1-2-14-9(13)6-3-4-12-7(5-6)8(10)11/h3-5,8H,2H2,1H3
InChI key
OYERJNILKIFGKX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/13315.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13315.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)