주요 문서
SY3432448353
Synthonix Corporation
2-Boc-6-hydroxy-2-azabicyclo[2.2.2]octane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 6-hydroxy-2-azabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-8-4-5-9(13)10(14)6-8/h8-10,14H,4-7H2,1-3H3
InChI key
VFFQJOPVEDWZCN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/13234.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13234.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)