주요 문서
SY3432448134
Synthonix Corporation
(R)-2-Fluoromethylpyrrolidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.6
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2R)-2-(fluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10FN.ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5,7H,1-4H2;1H/t5-;/m1./s1
InChI key
AUADADXQUIBHDA-NUBCRITNSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/12954.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)