주요 문서
SY3428348406
Synthonix Corporation
Methyl 2,6-dibromopyridine-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
294.93
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5Br2NO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
InChI key
XGHFPTMUVIDZNF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/11894.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11894.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)