주요 문서
SY3428348347
Synthonix Corporation
cis-2-Methylpiperidine-4-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl (2R,4R)-2-methylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6-5-7(3-4-9-6)8(10)11-2;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-,7-;/m1./s1
InChI key
UARIIFVOZSXRPR-ZJLYAJKPSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11586.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11586.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)