주요 문서
SY3428348333
Synthonix Corporation
Methyl 4-chloro-7-phenylsulfonyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
351.77
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-chloro-7-(phenylsulfonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H10ClN3O4S/c1-22-14(19)11-7-10-12(15)16-8-17-13(10)18(11)23(20,21)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
InChI key
LTIAEVRVNFJRQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/11469.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11469.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)