주요 문서
SY3428347925
Synthonix Corporation
3-Ethynyltetrahydrofuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
96.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-ethynyltetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C6H8O/c1-2-6-3-4-7-5-6/h1,6H,3-5H2
InChI key
YHAJZHXJKUOHJZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/11326.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)