주요 문서
SY3428347656
Synthonix Corporation
2,4-Dichloro-7-methoxyquinazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,4-dichloro-7-methoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2O/c1-14-5-2-3-6-7(4-5)12-9(11)13-8(6)10/h2-4H,1H3
InChI key
DJLGBZOLTZXCHN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10202.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10202.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)