주요 문서
SY3428347588
Synthonix Corporation
2-Cyanopyrimidine-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-cyano-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3N3O2/c7-1-5-8-2-4(3-9-5)6(10)11/h2-3H,(H,10,11)
InChI key
GZCITSSHGGYVFC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11341.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11341.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)