주요 문서
SY3428347357
Synthonix Corporation
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.96
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C2H2BrN3/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H,4,5,6)
InChI key
HHIZISRHAQPAMY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11031.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11031.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)