주요 문서
SY3428347044
Synthonix Corporation
5-Boc-5-azaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-(tert-butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-12(2,3)18-11(17)14-6-4-5-13(8-14)7-9(13)10(15)16/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
JKPWYFGEQHQKIK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11250.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)