주요 문서
SY3428347011
Synthonix Corporation
8-Boc-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1R,2S,5R)-8-(tert-butoxycarbonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-4-6-9(11(15)16)10(14)7-5-8/h8-10H,4-7H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
FBRWVUWBHWKVEH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11057.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11057.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)