주요 문서
SY3390512850
Synthonix Corporation
3-Amino-4-bromopyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2
InChI key
LKQGBXRGSPSTES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or semi-solid
Product Link
https://synthonix.com/8893.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/8893.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)